5-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1792-25G B1792-5G
TCIAB1792-25GEA 48.4 EUR
TCIAB1792-25G TCIAB1792-5G
5-Bromo-m-xylene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-m-xylene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 205°C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 87°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000087
CAS nummer: 556-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&vid=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %