4'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0033-25G C0033-500G C0033-100G
TCIAC0033-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0033-25G TCIAC0033-500G TCIAC0033-100G
4'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Chloroacetophenone
Formule: C₈H₇ClO
Kookpunt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 118°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000624
CAS nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&vid=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %