p-Tolyl isothiocyanate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Methylphenyl isothiocyanate
I0393-25G
I0393-5G
TCIAI0393-25GEA
150
EUR
TCIAI0393-25G
TCIAI0393-5G
p-Tolyl isothiocyanate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
p-Tolyl isothiocyanate
Formule:
C₈H₇NS MW: 149.22 g/mol Kookpunt: 237 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004813 CAS nummer: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2811 ADR: 6.1 |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |