1-Methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-Methylpyrrolidine
M0415-25ML
M0415-500ML
M0415-100ML
TCIAM0415-25MLEA
18.7
EUR
TCIAM0415-25ML
TCIAM0415-500ML
TCIAM0415-100ML
1-Methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylpyrrolidine
Formule:
C₅H₁₁N Kookpunt: 80 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0,799 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 3°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003173 CAS nummer: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 UN: 2924 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |