2,5-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D2171-25ML D2171-500ML D2171-100ML
TCIAD2171-25MLEA 75.9 EUR
TCIAD2171-25ML TCIAD2171-500ML TCIAD2171-100ML
2,5-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimethylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 64°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006147
CAS nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c8c466f0f8007c07ffefde5e67d001e42d040ed&vid=2c8c466f0f8007c07ffefde5e67d001e42d040ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %