2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
D2064-25G
D2064-500G
D2064-100G
TCIAD2064-25GEA
62.7
EUR
TCIAD2064-25G
TCIAD2064-500G
TCIAD2064-100G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₃Cl₃O Kookpunt: 127°C Smeltpunt: 18 °C Dichtheid: 1,45 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 147°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000662 CAS nummer: 4659-45-4 EINECS: 225-102-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |