2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 26.4 EUR
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (by GC)
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
Kookpunt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004085
CAS nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %