(±)-2-Ethyl-1-hexanol ≥99.5% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Ethylhexan-1-ol
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
(±)-2-Ethyl-1-hexanol ≥99.5% (by GC)
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Formule: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130.23 g/mol
Kookpunt: 187°C
Smeltpunt: -76
Vlampunt: 78°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004746
CAS nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
Bereik: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %