(±)-2-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 27.5 EUR
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Methyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Kookpunt: 148°C
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 41°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004745
CAS nummer: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %