2-Methyl-1-propaanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 18.7 EUR
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
2-Methyl-1-propaanol ≥99.0% (by GC)
2-Methyl-1-propaanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Kookpunt: 108°C
Smeltpunt: –108°C
Dichtheid: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004740
CAS nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %