2-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Kookpunt: 102°C
Smeltpunt: –8°C
Dichtheid: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 41°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004478
CAS nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %