2-Methyl-2-hexanol ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0542-25G M0542-5G
TCIAM0542-25GEA 401 EUR
TCIAM0542-25G TCIAM0542-5G
2-Methyl-2-hexanol ≥96.0% (by GC)
2-Methyl-2-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
Kookpunt: 143°C
Dichtheid: 0,8155 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 40°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004486
CAS nummer: 625-23-0
EINECS: 210-881-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67d9d2d45ebb5e4baab7726a7cd28f1a9fe9054d&vid=67d9d2d45ebb5e4baab7726a7cd28f1a9fe9054d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %