3-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
F0277-25G
F0277-5G
TCIAF0277-25GEA
84.7
EUR
TCIAF0277-25G
TCIAF0277-5G
3-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluorobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₄ClFO Kookpunt: 91°C Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 82°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000670 CAS nummer: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |