Isoamyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 20.9 EUR
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
Isoamyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Isoamyl alcohol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Kookpunt: 132°C
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 46°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002934
CAS nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %