(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 33 EUR
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥99.0% (by GC)
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Kookpunt: 152°C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 58°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002937
CAS nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specificaties
Environmentally Preferable