3-Methyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 48.4 EUR
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Methyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-3-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Kookpunt: 126°C
Smeltpunt: –53 °C
Dichtheid: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 24°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004483
CAS nummer: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %