4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
T2256-25G
T2256-5G
TCIAT2256-25GEA
203
EUR
TCIAT2256-25G
TCIAT2256-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Kookpunt: 93°C Dichtheid: 1,331 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 70°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041530 CAS nummer: 659-28-9 EINECS: 211-531-4 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |