3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0714-25ML M0714-500ML M0714-100ML
TCIAM0714-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0714-25ML TCIAM0714-500ML TCIAM0714-100ML
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 140°C
Smeltpunt: –86 °C
Dichtheid: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 53°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002916
CAS nummer: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&vid=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %