(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Kookpunt: 132°C
Smeltpunt: -90°C
Dichtheid: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004550
CAS nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid