4-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 33 EUR
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylpiperidine
Formule: C₆H₁₃N
Kookpunt: 127°C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 9°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006005
CAS nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %