4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P0817-25ML P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA 137 EUR
TCIAP0817-25ML TCIAP0817-5ML
4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (by GC)
4-Pentyn-1-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 155°C
Dichtheid: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 62°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002974
CAS nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&vid=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %