5-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H0653-10ML H0653-25ML H0653-250ML
TCIAH0653-10MLEA 30.8 EUR
TCIAH0653-10ML TCIAH0653-25ML TCIAH0653-250ML
5-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
5-Hexen-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 157°C
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 47°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002981
CAS nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&vid=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %