Pyrrolidine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0576-25ML P0576-500ML
TCIAP0576-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0576-25ML TCIAP0576-500ML
Pyrrolidine ≥98.0% (by GC)
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Kookpunt: 88°C
Smeltpunt: –63°C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 3°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005249
CAS nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 14,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&vid=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %