Broomazijnzuur ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B0531-500G
B0531-25G
TCIAB0531-500GEA
104
EUR
TCIAB0531-500G
TCIAB0531-25G
Broomazijnzuur ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Broomazijnzuur
Formule:
BrCH₂COOH Kookpunt: 206 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 46…49 °C Dichtheid: 1,9335 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ≥ 112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002678 CAS nummer: 79-08-3 EINECS: 201-175-8 UN: 3425 ADR: 8,II Merck Index: 14,01400 |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |