Dichloorazvnzuur ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
DCA
D0308-25G
D0308-500G
TCIAD0308-25GEA
38.5
EUR
TCIAD0308-25G
TCIAD0308-500G
Dichloorazvnzuur ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dichloorazvnzuur
Formule:
C₂H₂Cl₂O₂ MW: 128.94 g/mol Kookpunt: 193°C Smeltpunt: -4 Vlampunt: 170°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004223 CAS nummer: 79-43-6 EINECS: 201-207-0 UN: 1764 ADR: 8 II Merck Index: 14,03050 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |