Triethylboraat ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B0520-25ML
B0520-500ML
B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0520-25ML
TCIAB0520-500ML
TCIAB0520-100ML
Triethylboraat ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Triethylboraat
Formule:
C₆H₁₅BO₃ Kookpunt: 118°C Smeltpunt: –85°C Dichtheid: 0,858 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012846 CAS nummer: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |