Triethylfosfaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
P0270-25G
P0270-500G
TCIAP0270-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0270-25G
TCIAP0270-500G
Triethylfosfaat ≥99.0% (by GC)
Triethylfosfaat
Formule:
C₆H₁₅O₄P MW: 182.16 g/mol Kookpunt: 216°C Smeltpunt: -57 Vlampunt: 111°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009077 CAS nummer: 78-40-0 EINECS: 201-114-5 Merck Index: 14,09674 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |