n-Butylpropionaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P0502-25ML P0502-500ML
TCIAP0502-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0502-25ML TCIAP0502-500ML
n-Butylpropionaat ≥99.0% (by GC)
n-Butylpropionaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 146°C
Smeltpunt: –90 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009448
CAS nummer: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01587
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&vid=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %