Ethylpropionaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0505-25ML P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0505-25ML TCIAP0505-500ML
Ethylpropionaat ≥99.0% (by GC)
Ethylpropionaat
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 99°C
Smeltpunt: –74 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 9°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009308
CAS nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&vid=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %