Methylpropionaat ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0508-25ML P0508-500ML
TCIAP0508-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0508-25ML TCIAP0508-500ML
Methylpropionaat ≥99.0% (by GC)
Methylpropionaat
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 80°C
Smeltpunt: -88°C
Dichtheid: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -4°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009306
CAS nummer: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&vid=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %