Tween® 80
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T0546-25G T0546-500G
TCIAT0546-25GEA 18.7 EUR
TCIAT0546-25G TCIAT0546-500G
Tween® 80
Tween® 80
Smeltpunt: -21
Vlampunt: 295°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082107
CAS nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,07582
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Saponification Value 45.0 to 55.0
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0