Tween® 85 (Polysorbate)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T0547-25G
T0547-500G
TCIAT0547-25GEA
18.7
EUR
TCIAT0547-25G
TCIAT0547-500G
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Dichtheid:
1,02 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 315°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01779641 CAS nummer: 9005-70-3 |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid |
Saponification Value | 83.0 to 105.0 |