Palladium ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
46327.G1 46327.G5
46327.G1EA 516 EUR
46327.G1 46327.G5
Palladium ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6