DL-Methionine
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
RC-071 RC-070
RC-071EA 323 EUR
RC-071 RC-070
DL-Methionine
DL-Methionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Smeltpunt: ∼136 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063096
CAS nummer: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004