(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M0384-25ML M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0384-25ML TCIAM0384-500ML
(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Kookpunt: 197°C
Smeltpunt: -40
Vlampunt: 98°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004547
CAS nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 14,04710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&vid=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %