Bromoacetyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B0539-25G B0539-500G B0539-100G
TCIAB0539-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0539-25G TCIAB0539-500G TCIAB0539-100G
Bromoacetyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bromoacetyl bromide
Formule: BrCH₂COOBr
Kookpunt: 150°C
Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000115
CAS nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e5e2fe55b5677e0a849715f0832e61c0a2da54&vid=b2e5e2fe55b5677e0a849715f0832e61c0a2da54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %