2-Ethylaminoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
E0057-25ML
E0057-500ML
E0057-100ML
TCIAE0057-25MLEA
17.6
EUR
TCIAE0057-25ML
TCIAE0057-500ML
TCIAE0057-100ML
2-Ethylaminoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylaminoethanol
Formule:
C₄H₁₁NO Kookpunt: 169°C Smeltpunt: –9 °C Dichtheid: 0,914 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 71°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002841 CAS nummer: 110-73-6 EINECS: 203-797-5 UN: 2922 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |