Pivalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
P1414-25ML
P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA
33
EUR
TCIAP1414-25ML
TCIAP1414-250ML
Pivalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Pivalic anhydride
Formule:
C₁₀H₁₈O₃ Kookpunt: 193 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,91 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 57°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008842 CAS nummer: 1538-75-6 EINECS: 216-263-1 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |