cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H0124-25ML
H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA
52.8
EUR
TCIAH0124-25ML
TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexen-1-ol
Formule:
C₆H₁₂O Kookpunt: 156 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 0,85 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 62°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063217 CAS nummer: 928-96-1 EINECS: 213-192-8 ADR: 3,III Merck Index: 13,04719 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |