cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Z)-But-2-ene-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol
B0693-25G B0693-500G
TCIAB0693-25GEA 18.7 EUR
TCIAB0693-25G TCIAB0693-500G
cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0% (by GC)
cis-2-Butene-1,4-diol
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 235°C
Smeltpunt: 7°C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 128°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002924
CAS nummer: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&vid=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %