4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0933-25G
M0933-500G
TCIAM0933-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0933-25G
TCIAM0933-500G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formule:
C₆H₁₃NO Kookpunt: 105°C Smeltpunt: 29…31 °C Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006500 CAS nummer: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |