4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32915.06 H32915.14
H32915.06EA 88.4 EUR
H32915.06 H32915.14
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 175278-22-5 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00205143
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205143
CAS nummer: 175278-22-5