Benzyl(methyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0164-25ML M0164-500ML
TCIAM0164-25MLEA 19.8 EUR
TCIAM0164-25ML TCIAM0164-500ML
Benzyl(methyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzyl(methyl)amine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₃
Kookpunt: 186°C
Smeltpunt: –55 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 77°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008289
CAS nummer: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&vid=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %