Trifenylfosfiet ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T0510-25G T0510-500G
TCIAT0510-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0510-25G TCIAT0510-500G
Trifenylfosfiet ≥97.0% (by GC)
Trifenylfosfiet
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
Kookpunt: 360°C
Smeltpunt: 22…25 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 206°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003032
CAS nummer: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&vid=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %