2-Bromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B1025-25G B1025-5G
TCIAB1025-25GEA 149 EUR
TCIAB1025-25G TCIAB1025-5G
2-Bromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-methylthiophene
Formule: C₅H₅BrS
Kookpunt: 176°C
Dichtheid: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Vlampunt: 68°C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059741
CAS nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&vid=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Purity (GC) min. 98.0 %