2-Methylbutylacetaat ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A1076-25ML A1076-500ML
TCIAA1076-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA1076-25ML TCIAA1076-500ML
2-Methylbutylacetaat ≥98.0% (by GC)
2-Methylbutylacetaat
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 141°C
Dichtheid: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040494
CAS nummer: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&vid=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %