2,2-Diethoxypropane 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetone diethyl Acetal
D0459-10ML D0459-250ML
TCIAD0459-10MLEA 39.6 EUR
TCIAD0459-10ML TCIAD0459-250ML
2,2-Diethoxypropane 95,0 GC_ASSAY_METHOD
2,2-Diethoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132.2 g/mol
Kookpunt: 113°C
Vlampunt: 7°C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009224
CAS nummer: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&vid=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&prid=web&clid=SAPDAM