1,1,3,3-Tetraethoxypropane 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T0093-25ML T0093-500ML T0093-100ML
TCIAT0093-25MLEA 28.6 EUR
TCIAT0093-25ML TCIAT0093-500ML TCIAT0093-100ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropane 95,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Formule: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220.31 g/mol
Kookpunt: 220°C
Smeltpunt: -90
Vlampunt: 42°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009240
CAS nummer: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&vid=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %