Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D2014-25G
D2014-500G
D2014-100G
TCIAD2014-25GEA
19.8
EUR
TCIAD2014-25G
TCIAD2014-500G
TCIAD2014-100G
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on ≥98.0% (by GC)
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on
Formule:
C₆H₁₂N₂O Kookpunt: 93°C Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 121°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006550 CAS nummer: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |