Diëthyleenglycolmonobutylether ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
Diëthyleenglycolmonobutylether ≥99.0% (by GC)
Diëthyleenglycolmonobutylether
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Kookpunt: 230°C
Smeltpunt: –68°C
Vlampunt: 78°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002881
CAS nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %